10269
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~485 m2/g
Matryca
Carboxen® 569
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-45 mesh
wielkość porów
~0.10 cm3/g macroporosity
~0.14 cm3/g mesoporosity
~0.20 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
gęstość
~0.61 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)