10263
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 563, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~510 m2/g
Matryca
Carboxen® 563
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-45 mesh
wielkość porów
~0.15 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
gęstość
~0.52 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.