Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2714
Sigma-Aldrich
Anti-TrkB Antibody, clone 3E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3; EC:2.7.10.1; GP145-TrkB; Trk-B; receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2; kinaza tyrozynowa TrkB; kinaza B związana z tropomiozyną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E18, recombinant monoclonal
opis
3E18 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 93.45 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3E18 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa TrKB. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od domeny zewnątrzkomórkowej w N-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z domeny zewnątrzkomórkowej w N-końcowej połowie.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w komórkach Neuro 2A.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło TrkB w komórkach Neuro 2A.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd TrkB z KD wynoszącym 1,6 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Szereg rozcieńczeń tego przeciwciała wykrył rekombinowany ludzki TrkB.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Ocena immunocytochemiczna w komórkach Neuro 2A.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło TrkB w komórkach Neuro 2A.
Opis wartości docelowych
Receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3 (UniProt: Q16620; znany również jako EC:2.7.10.1, GP145-TrkB, Trk-B, receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2, kinaza tyrozynowa TrkB, kinaza B związana z tropomiozyną) jest kodowany przez gen NTRK2 (znany również jako TRKB) (Gene ID: 4915) u człowieka. TrkB jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest internalizowana do endosomów po związaniu ligandu. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-31), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 32-430), domenę transbłonową (aa 431-454) i domenę cytoplazmatyczną (aa 455-822). TrkB jest receptorową kinazą tyrozynową, która bierze udział w rozwoju i dojrzewaniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego poprzez regulację przeżycia neuronów, proliferacji, migracji, różnicowania oraz tworzenia i plastyczności synaps. W ośrodkowym układzie nerwowym jej ekspresję obserwuje się w korze mózgowej, hipokampie, wzgórzu, splocie naczyniówkowym, warstwie ziarnistej móżdżku, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. W obwodowym układzie nerwowym ulega ekspresji w wielu zwojach czaszkowych, nerwie okoruchowym, przedsionku i wielu strukturach twarzy. Jego ekspresja jest wysoce regulowana i determinuje wrażliwość neuronów na BDNF. Po związaniu ligandu TrkB ulega homodimeryzacji, autofosforylacji i aktywacji. Następnie może rekrutować, fosforylować i / lub aktywować kilka efektorów niższego rzędu, w tym SHC1, FRS2, SH2B1, SH2B2 i PLCG1, które regulują różne nakładające się kaskady sygnalizacyjne. TrkB odgrywa również rolę w zależnej od neutrofin sygnalizacji wapniowej w komórkach glejowych i pośredniczy w komunikacji między neuronami i glejami. Po związaniu BDNF z receptorem TrkB, tyrozyna 816 jest fosforylowana, co umożliwia wiązanie fosfolipazy C i aktywację kaskady sygnalizacyjnej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Andreska, T., et al. (2020). Cell Tissue Res. 382(1); 5-14; Klein, R., et al. (1991). Cell. 66(2); 395-403).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)