Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2700755
Sigma-Aldrich
Anti-BMP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BMP2B, BMP2B1, BMP4, MCOPS6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMP4(652)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 287 BMP4 zgodnie z NP_001193
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek morfogenetycznych kości, która jest częścią nadrodziny transformujących czynników wzrostu beta. Nadrodzina ta obejmuje duże rodziny czynników wzrostu i różnicowania. Białka morfogenetyczne kości zostały pierwotnie zidentyfikowane dzięki zdolności zdemineralizowanego ekstraktu kostnego do indukowania osteogenezy endochondralnej in vivo w miejscu pozaszkieletowym. Ten konkretny członek rodziny odgrywa ważną rolę w rozpoczęciu tworzenia kości endochondralnej u ludzi, a zmniejszenie ekspresji wiąże się z różnymi chorobami kości, w tym z dziedziczną chorobą Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Opisano alternatywny splicing w regionie 5′ untranslacji tego genu i opisano trzy warianty, wszystkie kodujące identyczne białko. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaopeng Hu et al.
Scientific reports, 5, 12982-12982 (2015-08-13)
The male's ability to reproduce is completely dependent on Sertoli cells. However, the mechanisms governing the functional integrity of Sertoli cells have remained largely unexplored. Here, we demonstrate that deletion of Shp2 in Sertoli cells results in infertility in mice.
Alex Yuri Simões Sato et al.
Atherosclerosis, 235(1), 45-55 (2014-05-13)
Monocytes and macrophages, together with vascular smooth muscle cells (VSMCs), play key roles at all stages of atherogenesis. There is also growing evidence that BMP signaling is involved in vascular diseases, including atherosclerosis. Here we evaluate the role played by
Tamás Juhász et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 54(3), 555-573 (2014-08-13)
Presence of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) signalling has been proved in various peripheral tissues. PACAP can activate protein kinase A (PKA) signalling via binding to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type I receptor (PAC1), vasoactive intestinal polypeptide receptor (VPAC)