ZRB2597
Anti-ASPA Antibody, clone 1F21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ACY-2, Aminoacylaza-2, Aspartoacylaza, EC:3.5.1.15
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.74 kDa
observed mol wt ~37 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ASPA(443)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach tkanki nerki szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ASPA w lizatach tkanki nerki szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ASPA w lizatach z ludzkiego mózgu, ludzkiej nerki i mysiej tkanki nerkowej.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd ASPA z KD wynoszącym 1,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ASPA w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)