ZRB2535
Anti-IL-10 Antibody, clone 1O10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Interleukina-10, czynnik hamujący syntezę cytokin, CSIF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1O10, recombinant monoclonal
opis
1O10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.52 kDa
observed mol wt ~15 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL10(3586)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowaną ludzką IL-10.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło pełną długość, dojrzałą, rekombinowaną ludzką IL-10 (bez peptydu sygnałowego).
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała rekombinowaną ludzką IL-10 z KD 1,0 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa) (IHC(P)): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IL-10 w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IL-10 w komórkach Jurkat.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło IL-10 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) poddanych działaniu 12-myristanu 13-octanu forbolu (PMA; 500 ng/ml), ionomycyny (500 ng/ml) i brefeldyny A (100 ng/ml) przez 4-6 godzin.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)