Kluczowe dokumenty
MABC1036
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EphA7, klon 2F3.1
clone 2F3.1, from mouse
Synonim(y):
Ephrin type-A receptor 7, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA7(2045)
Opis ogólny
Receptor Ephrin typu A 7 (EC 2.7.10.1; UniProt Q15375; znany również jako EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3) jest kodowany przez gen EPHA7 (znany również jako EHK3, HEK11) (Gene ID 2045) u człowieka. EphA7 należy do rodziny receptorów efrynowych receptorowych kinaz tyrozynowych, które są aktywowane po związaniu efryny. Sygnalizacja receptora efryny odgrywa ważną rolę w rozwoju embrionalnym, tworzeniu granic tkanek, angiogenezie, różnicowaniu komórek macierzystych i raku. Istnieje dziewięć receptorów efryny typu A (EphA1-8 i EphA10) i pięć typu B (EphB1-4 i EphB6) u ludzi. EphA7 jest początkowo produkowany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-27), którego usunięcie daje dojrzałe białko z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 28-555), a następnie segmentem transbłonowym (a.a. 556-576) i regionem cytoplazmatycznym (a.a. 577-998), który zawiera domenę kinazy (a.a. 633-894).
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi pięcioma splicowanymi izoformami ludzkiego EphA7 zgłoszonymi przez UniProt (Q15375).
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa.
Rekombinowany zewnątrzkomórkowy N-końcowy fragment ludzkiego EphA7 znakowany GST.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EphA7, klon 2F3.1 jest przeciwciałem przeciwko EphA7 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EphA7 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~120 kDa. Obliczono 112,1 kDa (izoforma 1; EPHA7-FL), 111,5 kDa (izoforma 2), 31,83 kDa (izoforma 3), 111,6 kDa (izoforma 4) i 50,52 kDa (izoforma 5; EPHA7-S).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1