MABS2304
Anti-ASGPR sH2a Antibody, clone B9
Synonim(y):
Asialoglycoprotein receptor 2;ASGP-R 2;C-type lectin domain family 4 member H2;Hepatic lectin H2;HL-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.09 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG3λ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASGR2(433)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant human ASGPR protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant human ASGPR sH2a protein.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASGPR sH2a in Immunoprecipitation applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9; Shenkman, M., et al. (2013). J Biol Chem. 288(4):2167-78).
ELISA Analysis: A representative lot detected ASGPR sH2a in ELISA applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1