Kluczowe dokumenty
RADPKMAG-80K
Millipore
11468 Panel adipokin szczura - test metabolizmu
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
rat
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 94-119%
sensitivity: 0.3-17 pg/mL
(MinDC)
standard curve range: 0.7-3,000 pg/mL
(IL-1β, TNFα)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(PAI-1)
standard curve range: 15-60,000 pg/mL
(IL-6, Leptin)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Insulin)
standard curve range: 9.8-40,000 pg/mL
(MCP-1)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
11468 MAP Rat Adipokine Magnetic Bead Panel to 7-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy lub osocza: IL-1β, IL-6, insulina, leptyna, MCP-1, PAI-1 Total i TNFα.
W przeszłości uważano, że rola białej tkanki tłuszczowej ogranicza się do magazynowania energii i ochrony narządów wewnętrznych. Odkrycie wydzielania leptyny z adipocytów w 1994 roku doprowadziło do uznania, że biała tkanka tłuszczowa jest zaangażowana w różne procesy metaboliczne i fizjologiczne. Adipocyty wydzielają kilka hormonów zwanych adipokinami, których funkcje obejmują apetyt i równowagę energetyczną, wrażliwość na insulinę i metabolizm lipidów.
11468 Rat Adipokine Magnetic Bead Panel to siedmioczęściowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy i osocza: IL-1β, IL-6, insulina, leptyna, MCP-1, PAI-1 i TNFα. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Metabolizm
Specyficzność
Nie występowała lub występowała znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu a jakimkolwiek innym analitem w panelu.
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: IL-1β, IL-6, insulina, leptyna, MCP-1 (CCL2), PAI-1 (całkowity), TNFα
  • Zalecany typ próbki: Surowica lub osocze szczura
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza
  • Czas testu: Przez noc (16-18) godzin w temperaturze 2-8°C
  • Kategoria badawcza: Metabolizm
  • Podkategoria badań: Endokrynologia; Otyłość; Choroby metaboliczne
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Komponenty
Rat Adipokine Standard, 1 vial, lyophilized
Rat Adipokine Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Rat Adipokine Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Bead Diluent, 1 vial, 3.5 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottles, 30 mL ea
Rat Adipokine Detection Antibodies, 1 bottle, 5.5 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 5.5 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych testów można znaleźć w protokole zestawu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jaroslava Trnovska et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
(1) Background: empagliflozin, sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitor, is an effective antidiabetic agent with strong cardio- and nephroprotective properties. The mechanisms behind its cardio- and nephroprotection are still not fully clarified. (2) Methods: we used male hereditary hypertriglyceridemic (hHTG) rats
Lin Song et al.
Biology of reproduction, 102(3), 705-716 (2019-11-20)
Maternal high-fat (HF) diet negatively affects maternal metabolism and placental function. This study aimed to determine whether gestational exercise prevents the effect of HF diet on placental amino acid transporter expression and nutrient-sensing signaling and the fetal response. Pregnant Sprague-Dawley
Powiązane treści
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.