HRNKLMAG-51K-01
MILLIPLEX® Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex - Metabolism Assay
This MILLIPLEX MAP Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex, HRNKLMAG-51K-01 is a Metabolism single plex assay. The analyte available for this kit is RANKL.
Synonim(y):
Human RANKL Detection, Human RANKL Magnetic Beads, RANKL Magnetic Bead Kit
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
sensitivity: 5.0 pg/mL
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Single Plex
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Human RANKL Single Plex Kit is used for the quantification of RANKL in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Bone
Zastosowanie
- Analyte: RANKL
- Recommended Sample Type: Human serum, plasma, cell/tissue culture supernatants and lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 uL per well of 1:2 diluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution with an appropriate control medium.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hr) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Bone
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.