Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2495
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRIM28/KAP-1, klon 1G5 10889 Królicze przeciwciało monoklonalne
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko oddziałujące z KRAB 1, Białko palca RING 96, Białko związane z KRAB 1, Czynnik pośredniczący transkrypcji 1-beta, EC:2.3.2.27, KRIP-1, Ligaza białkowa E3 SUMO TRIM28, TIF1-beta, Transkrypcyjny czynnik pośredniczący 1-beta, Trójdzielny motyw zawierający 28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 89 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TRIM28(10155)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa TRIM28/KAP-1. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego TRIM28/KAP-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek RAW264.7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło TRIM28/KAP-1 w lizacie komórek RAW264.7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło TRIM28/KAP-1 w lizacie komórek U2OS.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TRIM28/KAP-1 w wycinkach tkanek ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TRIM28/KAP-1 w komórkach K562.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd TRIM28/KAP-1 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Czynnik pośredniczący transkrypcji 1-beta (UniProt Q13263; znany również jako EC:2.3.2.27, E3 SUMO-protein ligase TRIM28, KAP-1, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28) jest kodowany przez gen TRIM28 (znany również jako KAP1, PPP1R157, RNF96, TF1B, TIF1B) (Gene ID: 10155) u człowieka. TRIM28/KAP-1 jest szeroko wyrażanym, oligomerycznym, jądrowym korepresorem dla białka palca cynkowego zawierającego domenę KRAB, które pośredniczy w wyciszaniu genów poprzez rekrutację kompleksu białka wiążącego DNA helikazy chromodomainowej 3 (CHD3) i SET domeny rozwidlonej metylotransferazy lizyny histonowej 1 (SETDB1) do regionów promotorowych genów docelowych KRAB. Wzmacnia represję transkrypcji poprzez koordynację wzrostu H3K9me, zmniejszenie acetylacji lizyny 9 i lizyny 14 histonu H3 oraz rozmieszczenie białek HP1 w celu wyciszenia ekspresji genów. Jego palec cynkowy typu PHD (aa 625-672) zwiększa wzmocnienie CCAAT
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)