Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB2456
Sigma-Aldrich
Anti-CAM-cysteine Antibody, clone 4E7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Karbamidometylo-cysteina; CAM-cys
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E7, recombinant monoclonal
opis
4E7 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
carbamidomethylation (cam) (Cys)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 4E7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa białka modyfikowane karbamidometylo-cysteiną (CAM-Cysteine).
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 26 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego markera różnicowania związanego z mieloidami, takiego jak 2 ( MYADML2 ) z modyfikacją CAM w dwóch resztach cysteiny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293 traktowanych jodoacetamidem.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło białka zmodyfikowane CAM-cysteiną w lizacie z komórek HEK293 traktowanych jodoacetamidem (1 mM przez 10 min), ale nie w komórkach nietraktowanych.
Testowane aplikacje
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła białka modyfikowane CAM-cysteiną w komórkach HEK293 poddanych działaniu jodoacetamidu (IAM).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło białka modyfikowane CAM-cysteiną w komórkach HEK293 poddanych działaniu jodoacetamidu (IAM).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło białka zmodyfikowane CAM-cysteiną w komórkach HEK293 traktowanych jodoacetamidem (IAM).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie z komórek HEK293 traktowanych jodoacetamidem.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło białka zmodyfikowane CAM-cysteiną w lizacie z komórek HEK293 traktowanych jodoacetamidem (1 mM przez 10 min), ale nie w komórkach nietraktowanych.
Opis wartości docelowych
Posttranslacyjna regulacja grup sulfhydrylowych cysteiny może wpływać na funkcje molekularne białek. W kilku wydzielanych białkach tiole cysteinowe ulegają utlenieniu, tworząc wewnątrzcząsteczkowe wiązania dwusiarczkowe, które odgrywają kluczową rolę w strukturze drugorzędowej i funkcji białek. W celu ilościowego oznaczenia w białku, reszta cysteiny wymaga modyfikacji. Grupa tiolowa cysteiny może być blokowana przez różne odczynniki, w tym kwas jodooctowy i jodoacetamid. Obróbka jodooctanem może wytworzyć S-karboksymetylową pochodną cysteiny, ale wprowadza nowy ładunek ujemny do białka. Jednakże, gdy taka różnica ładunków jest niepożądana, jodoacetamid jest stosowany do derywatyzacji cysteiny w celu wytworzenia karboksyamidometylocysteiny, nieodwracalnego produktu kowalencyjnego. Te modyfikacje w białkach mogą służyć jako markery powstawania cysteiny-AGE i mogą być stosowane jako markery uszkodzeń mitochondriów podczas starzenia. Przeciwciała reagujące z karbamidometylo-cysteiną (CAM-cys) mogą dostarczać wielu pasm białkowych po poddaniu lizatów traktowanych jodoacetamidem metodą Western blotting. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Cartee, NMP. i Wang, MM. (2020). PLoS ONE 15(9); e0239464; Cartee, NMP., et al. (2020). PLoS One. 15(11); e0242376).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)