Z239135
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
oblong
polystyrene
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
szer. × dł. × wys.
116 mm × 190 mm × 25 mm
Dł. × szer. naczynia
190 mm × 116 mm
Opis ogólny
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)