ZRB2457
Anti-CAM-cysteine Antibody, clone 52H11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Carbamidomethyl-cysteine;CAM-cys
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
52H11, recombinant monoclonal
opis
52H11 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
carbamidomethylation (cam) (Cys)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1