Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB2372
Sigma-Aldrich
Anti-PPARα Antibody, clone 4G22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
PPAR-alfa, Receptor alfa aktywowany przez proliferatory peroksysomów, Receptor jądrowy podrodzina 1 grupa C członek 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G22, recombinant monoclonal
opis
4G22 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 52.23 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, mouse, monkey, canine, porcine, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 4G22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PPAR. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPAR).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek C6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PPAR w ekstrakcie jądrowym komórek C6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło PPAR w lizacie tkanki ludzkich mięśni szkieletowych.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PPAR w komórkach HEK293.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PPAR z KD 7,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PPAR w skrawkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor alfa aktywowany proliferatorami peroksysomów (UniProt: Q07869; znany również jako PPAR-alfa, receptor jądrowy podrodziny 1 grupy C członek 1) jest kodowany przez gen PPARA (znany również jako NR1C1, PPAR) (Gene ID: 5465) u człowieka. PPAR są członkami rodziny receptorów hormonów jądrowych czynników transkrypcyjnych, które pośredniczą w różnych procesach komórkowych, w tym w metabolizmie glukozy i lipidów, odpowiedziach zapalnych i regulacji apoptotycznej śmierci komórek. Działają one poprzez wiązanie się ze specyficznymi elementami odpowiedzi proliferatora peroksysomów (PPRE) na genach docelowych. Opisano trzy formy PPAR, które oznaczono jako formy α, β i δ. PPARα ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach i komórkach śródbłonka oraz reguluje metabolizm lipoprotein. Jego aktywność transkrypcyjna jest zwiększona w obecności insuliny. Zawiera domenę wiążącą DNA (aa 99-173) i domenę wiążącą ligand. Posiada również dwa regiony palca cynkowego typu NR C-4 (aa 102-122 i 139-161), które wiążą się z regionem regulatorowym DNA, gdy receptor jest aktywowany. Domena wiążąca ligand ma rozbudowaną strukturę drugorzędową kilku helis α i arkuszy β. PPARα heterodimeryzuje z RXRA i ta heterodimeryzacja jest wymagana do wiązania DNA i aktywności transaktywacyjnej. Wykazano, że leukotrien B4 (LTB4) wiąże się z PPARα i indukuje transkrypcję genów szlaków ψ- i β-oksydacji, a klofibrat wiążący się z PPAR alfa przyspiesza katabolizm LTB4 w granulocytach i makrofagach. Myszy z niedoborem PPARα wykazują przedłużoną odpowiedź zapalną po ekspozycji na LTB4. Według doniesień GSK3-β fosforyluje serynę 73 na PPARα alfa, co z kolei zwiększa ubikwitynację i obrót białkami oraz zmniejsza jego aktywność. Opisano dwie izoformy PPARα, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Rakhshandehroo, M., et al. (2010). PPAR Research. 2010; Article ID 612089; Van Raalte, DH., et al. (2004).Pharm. Res. 321(9); 1531-1538).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)