Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2348
Sigma-Aldrich
Anti-DICER1 Antibody, clone 1E4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.1.26.3, Endorybonukleaza Dicer, Helicase MOI, Helikaza z motywem RNazy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DICER1(23405)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa DICER1. Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej endorybonukleazy Dicer (DICER1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło DICER1 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło DICER1 w lizacie komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DICER1 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd DICER1 z KD wynoszącym 5,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Endorybonukleaza Dicer (UniProt: Q9UPY3; znana również jako EC:3.1.26.3, Helicase with RNase motif, Helicase MOI) jest kodowana przez gen DICER1 (znany również jako DICER, HERNA, KIAA0928) (Gene ID: 23405) u człowieka. DICER jest wielodomenową endonukleazą należącą do czwartej klasy enzymów rybonukleazy typu III (RNazy III). Jest składnikiem kompleksu wyciszającego indukowanego RNA (RISC), który składa się z DICER1, AGO2 i TARBP2. Tutaj wykazano, że DICER1 i TARBP2 są niezbędne w przetwarzaniu prekursorowych mikroRNA (miRNA) w dojrzałe miRNA, a następnie ładują je na AGO2. Przetworzone dojrzałe RNA są następnie włączane do RISC. DICER rozszczepia naturalnie występujące 2985 dsRNA i krótką spinkę do włosów pre-miRNA na fragmenty od dwudziestu jeden do dwudziestu trzech nukleotydów z 3′ nawisem dwóch nukleotydów, wytwarzając odpowiednio krótkie interferujące RNA (siRNA) i dojrzałe mikroRNA, które służą jako przewodnik do kierowania RISC do komplementarnych RNA w celu ich degradacji lub zapobiegania ich translacji. Ekspresja DICER jest ściśle regulowana, a jej inaktywacja powoduje utratę dojrzałych miRNA i akumulację prekursorów miRNA. Jego dysfunkcje i nieprawidłowe przetwarzanie miRNA zostały powiązane ze starzeniem się i różnymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Jego poziom jest obniżony u pacjentów cierpiących na choroby związane z wiekiem, takie jak choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Mutacje w genie DICER1 zostały powiązane z Pleuropulmonary blastoma, rzadkim dziecięcym nowotworem wewnątrz klatki piersiowej, który powstaje podczas rozwoju płuc płodu. DICER1 składa się z N-końcowej helikazy, domeny 8918 łącznika platforma-PAZ (aa 891-1042), dwóch domen RNASE III (aa 1276-1403 i 1666-1824) oraz C-końcowej domeny wiążącej dwuniciowy RNA (aa 1849-1914). Opisano trzy izoformy DICER1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Vergani-Junior, CA., et al. (2021). Biophys, Rev. 13(6); 1081-1090; Liu, Z., et al. (2018). Cell. 173(5); 1191-1203).
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
Helix is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
LONG is a registered trademark of Repligen Sweden AB
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)