Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2131
Sigma-Aldrich
Anti-BMAL1/ARNTL Antibody, clone 1J12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1; Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3; Brain and muscle ARNT-like 1; Class E basic helix-loop-helix protein 5; bHLHe5, Member of PAS protein 3; PAS domain-containing protein 3; bHLH-PAS protein JA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J12, recombinant monoclonal
opis
1J12 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 68.76 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNTL(406)
Opis ogólny
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa BMAL1/ARNTL. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego BMAL1/ARNTL.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło BMAL1/ARNTL w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany ludzki BMAL1/ARNTL
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Różne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły rekombinowany ludzki BMAL1/ARNTL znakowany ABP i His
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd BMAL1/ARNTL z KD wynoszącym 5,8 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1 (UniProt: O00327; znane również jako Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, Class E basic helix-loop-helix protein 5, bHLHe5, Member of PAS protein 3, PAS domain-containing protein 3, bHLH-PAS protein JAP3) jest kodowane przez gen ARNTL (znany również jako BHLHE5, BMAL1, MOP3, PASD3) (Gene ID: 406) u człowieka. BMAL1 jest aktywatorem transkrypcyjnym, który tworzy podstawowy składnik zegara okołodobowego. Składniki te obejmują ARNTL/BMAL1, CLOCK, NPAS2, ARNTL2/BMAL2, PER1, PER2, PER3, CRY1 i CRY2. CLOCK lub NPAS2 i ARNTL/BMAL1 lub ARNTL2/BMAL2 tworzą dodatnią kończynę pętli sprzężenia zwrotnego. Działają one w formie heterodimeru i aktywują transkrypcję podstawowych genów zegara i genów kontrolowanych przez zegar, które są zaangażowane w kluczowe procesy metaboliczne. PER1/2/3 i CRY1/2 działają jako represory transkrypcji i tworzą ujemną część pętli sprzężenia zwrotnego. Oddziałują one z heterodimerem CLOCK|NPAS2-ARNTL/BMAL1|ARNTL2/BMAL2 hamując jego aktywność. BMLA1 jest fosforylowany po dimeryzacji z CLOCK, a ta fosforylacja zwiększa jego aktywność transkrypcyjną i zmniejsza stabilność heterodimeru CLOCK-ARNTL/BMAL1 poprzez promowanie jego degradacji. Wykazano, że BMAL1 pozytywnie reguluje miogenezę i negatywnie reguluje adipogenezę poprzez transkrypcyjną kontrolę genów kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt. BMAL1 jest jedynym składnikiem zegara okołodobowego ssaków, którego delecja w modelu mysim powoduje arytmię. Myszy pozbawione BMAL1 mają problemy reprodukcyjne, zmniejszoną aktywność lokomotoryczną i przedwczesne starzenie się. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Wang, Z., et al. (2013). Cell Res. 23(2); 213-224).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)