Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA001867
Sigma-Aldrich
Anti-CLOCK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Circadian locomoter output cycles protein kaput antibody produced in rabbit, Anti-hCLOCK antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RQQEELRKIQEQLQMVHGQGLQMFLQQSNPGLNFGSVQLSSGNSSNIQQLAPINMQGQVVPTNQIQSGMNTGHIGTTQHMIQQQTLQSTSTQSQQNVLSGHSQQTSLPSQTQSTLTAPLYNTMVISQPAAGSMVQIPSSMPQNSTQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLOCK(9575)
Immunogen
Circadian locomoter output cycles protein kaput recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CLOCK (circadian locomotor output cycles kaput), białko okołodobowe, jest obecne w dysku Z miofilamentów i jest kontrolowane przez cykle mostków krzyżowych. Bierze udział w metabolizmie glukozy i kwasów tłuszczowych. Białko CLOCK wiąże się z BMAL1 (brain and muscle ARNT-like 1), tworząc kompleks heterodimeru. Ta aktywność wiązania zwiększa transkrypcję genów docelowych, takich jak geny PER (zegar okołodobowy) i CRY (kryptochrom). Co więcej, kompleks PER-CRY przemieszcza się do jądra, aby tłumić aktywność kompleksu CLOCK/BMAL1. W ten sposób reguluje ekspresję genów w sposób cykliczny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84762
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lixin Qi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 351(4), 1054-1059 (2006-11-14)
In the mammalian heart, the circadian protein Clock regulates glucose and fatty acid metabolism. In this study, we determined some of the factors that regulate Clock expression and subcellular distribution in myocytes. Using immunochemistry and biochemical subcellular fractionation, we have
Ben Zhou et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2196-2206 (2014-01-21)
The protein deacetylase, sirtuin 1 (SIRT1), involved in regulating hepatic insulin sensitivity, shows circadian oscillation and regulates the circadian clock. Recent studies show that circadian misalignment leads to insulin resistance (IR); however, the underlying mechanisms are largely unknown. Here, we
Evangelia Charmandari et al.
PloS one, 6(9), e25612-e25612 (2011-10-08)
Circulating cortisol fluctuates diurnally under the control of the "master" circadian CLOCK, while the peripheral "slave" counterpart of the latter regulates the transcriptional activity of the glucocorticoid receptor (GR) at local glucocorticoid target tissues through acetylation. In this manuscript, we