Kluczowe dokumenty
SAB4500827
Sigma-Aldrich
Anti-Factor VIII antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AHF, F8B, F8C, antihemophilic factor, coagulation factor VIII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 267 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F8(2157)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko czynnikowiVIII wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka czynnika VIII.
VIII czynnik krzepnięcia krwi (FVIII), nieenzymatyczny kofaktor aktywowanego czynnika IX (FIXa) ma masę ~330 kDa. Posiada trzy homologiczne domeny A, unikalną domenę B i dwie domeny C. Znajduje się na chromosomie Xq28.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego czynnika VIII.
Zakres immunogenów: 2161-2210
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w genie czynnika VIII (F8) powoduje hemofilię A (HA). Wyższy poziom czynnika VIII:C (FVIII:C) prowadzi do żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej. Czynnik VIII służy jako kofaktor prokoagulacyjny w wewnętrznym szlaku krzepnięcia krwi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elevated levels of FVIII:C within families are associated with an increased risk for venous and arterial thrombosis
Bank I, et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(1), 79-84 (2005)
An in silico and in vitro approach to elucidate the impact of residues flanking the cleavage scissile bonds of FVIII
Pezeshkpoor B, et al.
PLoS ONE, 12(7) (2017)
Mutational spectrum and deep intronic variants in the factor VIII gene of haemophilia A patients. Identification by next generation sequencing
Bach JE, et al.
Hamostaseologie, 36(S 02), S25-S28 (2016)
Localization of human factor FVIII inhibitor epitopes to two polypeptide fragments
Fulcher CA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 82(22), 7728-7732 (1985)
Mapping of X-linked myxomatous valvular dystrophy to chromosome Xq28
Kyndt F, et al.
American Journal of Human Genetics, 62(3), 627-632 (1998)