MAB038
Anti-Factor VIII Antibody, 83 kDa light chain
ascites fluid, Chemicon®
Synonim(y):
Coagulant Component, Antihemophilic Factor, AHF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F8(302470) , F8(2157)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting: Factor VIII makes up only about 1% of the ciruculating FactorVIII/vWF complex with the bulk of the complex being vWF (99% by mass, see Blood 58:1-13, 1981). Thus it is recommended that the FactorVII/vWF be precipitated out of plasma prior to detection of Factor VII with MAB038. Also, when blotting plasma preparations, background, non-specific bands, caused by the serum proteins are common. More complex blocking solutions or higher salt concentrations can help remove non-specific bands. Rotblat, et al (1985) Biochemistry 24(16):4294-4300. Should be consulted for additional tips with regard to detecting Factor VII via westerns.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2