ZRB2051
Anti-ATF3 Antibody, clone 1G12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik transkrypcyjny ATF-3 zależny od cyklicznego AMP; Czynnik transkrypcyjny ATF-3 zależny od cAMP; Aktywujący czynnik transkrypcyjny 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G12, recombinant monoclonal
opis
1G12 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.58 kDa
observed mol wt ~45 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF3(467)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ATF3 w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło ATF3 w lizatach z komórek A549, HeLa i C6 oraz rekombinowanym ludzkim ATF3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ATF3 w komórkach A431.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowany ludzki ATF3.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ATF3 w wycinkach ludzkiej tkanki prostaty.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany ludzki ATF3 znakowany His z KD wynoszącym 9,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)