ZRB2031
Anti-Opioid Receptor μ Antibody, clone 1E5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Mu-type opioid receptor;M-OR-1; MOR-1;Mu opiate receptor;Mu opioid receptor;MOP;hMOP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E5, recombinant monoclonal
opis
1E5 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 44.78 kDa
observed mol wt ~75 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Opioid Receptor in Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Opioid Receptor in Rat brain tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Opioid Receptor in SH-SY5Y cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Opioid Receptor in one million Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Opioid Receptor in Mouse brain tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Mouse Opioid receptor µ peptide with a KD of 1.6 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1