Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1944
Sigma-Aldrich
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 1H19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Inhibitor metaloproteinazy 1; aktywność stymulująca erytroidy; EPA; inhibitor kolagenazy fibroblastów; inhibitor kolagenazy; tkankowy inhibitor metaloproteinaz 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H19, recombinant monoclonal
opis
1H19 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 23.17 kDa
observed mol wt ~31 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMP1(7076)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H19 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa TIMP-1. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego TIMP-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MDA-MB-231.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TIMP-1 w lizacie komórek MDA-MB-231.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TIMP-1 w lizacie komórek HeLa.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TIMP1 z KD wynoszącym 1,2 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TIMP-1 w wycinkach ludzkiej tkanki prostaty.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek MDA-MB-231
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TIMP-1 w lizacie komórek MDA-MB-231.
Opis wartości docelowych
Inhibitor metaloproteinazy 1 (UniProt: P01033; znany również jako Erythroid-potentiating activity, EPA, Fibroblast collagenase inhibitor, Collagenase inhibitor, Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, TIMP-1) jest kodowany przez gen TIMP1 (znany również jako CLGI, TIMP) (Gene ID: 7076) u człowieka. Tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP) reprezentują rodzinę wszechobecnych białek, które są naturalnymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy (MMP). Znanych jest czterech członków rodziny TIMP, oznaczonych jako TIMP-1, 2, 3 i 4. TIMP są uwalniane podczas uszkodzenia tkanki, aby ułatwić przebudowę tkanki poprzez degradację i reorganizację macierzy zewnątrzkomórkowej. Podczas tego procesu MMP są zaangażowane w odpowiedź zapalną poprzez proteolityczne dojrzewanie cytokin. Działania te są regulowane poprzez stechiometryczne interakcje MMP z TIMP w stosunku 1:1, a interakcje te są ściśle kontrolowane. TIMP-1 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-23), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka (aa 24-207). Jest to najlepiej scharakteryzowany inhibitor aktywności MMP i reguluje 14 z 24 znanych MMP. Hamuje aktywność MMP poprzez wiązanie swojego N-końca z docelowym MMP, co powoduje chelatowanie Zn2 + z miejsca aktywnego enzymu. Poziom TIMP-1 jest podwyższony w osoczu pacjentów z rakiem, a jego wyższe poziomy są związane z gorszymi wynikami klinicznymi. Stroma ludzkiego raka prostaty i okrężnicy wykazuje wyższy poziom ekspresji TIMP-1 w porównaniu do ich normalnych odpowiedników. Ta zwiększona ekspresja sprzyja wzrostowi guza. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Knight, BE., et al. (2019). Front. Mol. Neurosci. 12; 220; Gong, Y., et al. (2013). PLoS ONE 8(10): e77366).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)