MABF1077Z
Szczurza kontrola ujemna IgG2a, klon 2A3, przeciwciało niezawierające azydków
clone 2A3, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Immunoglobulin G2a, IgG2a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
2A3, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina 2A3 jest użyteczna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina 2A3 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla szczurzych przeciwciał IgG2a.
Zastosowanie
Ta szczurza monoklonalna kontrola ujemna szczurzej IgG2a, klon 2A3, bez azydku, nr kat. Nr kat. MABF1077Z została zatwierdzona do stosowania w cytometrii przepływowej.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH7,2. To przeciwciało monoklonalne oczyszczono z supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii powinowactwa.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Brian J Kwee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(35) (2021-08-28)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are increasingly combined with biomaterials to enhance their therapeutic properties, including their immunosuppressive function. However, clinical trials utilizing MSCs with or without biomaterials have shown limited success, potentially due to their functional heterogeneity across different donors
Ashley M Campbell et al.
PLoS pathogens, 18(1), e1010235-e1010235 (2022-01-11)
The Epstein-Barr virus (EBV) BGLF2 protein is a tegument protein with multiple effects on the cellular environment, including induction of SUMOylation of cellular proteins. Using affinity-purification coupled to mass-spectrometry, we identified the miRNA-Induced Silencing Complex (RISC), essential for miRNA function
Tiffany R Frey et al.
Frontiers in microbiology, 12, 708404-708404 (2021-08-27)
Human gammaherpesviruses Epstein-Barr virus (EBV) and Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) persist as life-long infections alternating between latency and lytic replication. Human endogenous retroviruses (HERVs), via integration into the host genome, represent genetic remnants of ancient retroviral infections. Both show similar