07-300
Przeciwciało przeciw kofilinie 2
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFL2(1073)
Specyficzność
Cofilin 2
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 136-152 (C-QVNGLDDIKDRSTLGEK) ludzkiej Cofilin 2
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
Cytoszkielet
To przeciwciało anty-Cofilin 2 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Cofilin 2.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from rat L6 cell lysates
Opis wartości docelowych
21kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Mitosis-dependent phosphorylation and activation of LIM-kinase 1.
Sumi, Tomoyuki, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 290, 1315-1320 (2002)
Stromal cell-derived factor 1alpha activates LIM kinase 1 and induces cofilin phosphorylation for T-cell chemotaxis.
Nishita, Michiru, et al.
Molecular and cellular biology, 22, 774-783 (2002)
J Craig Hunter et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 47(6), 810-818 (2009-10-06)
Although nitric oxide (NO) has received extensive attention as an anti-hypertrophic agent the mechanisms underlying its regulation of endothelin-1 (ET-1) have not been fully elucidated. Since RhoA has been identified as an important mediator of cardiac hypertrophy and is inhibited
Differential dependence of stretch and shear stress signaling on caveolin-1 in the vascular wall.
Albinsson, S; Nordstrom, I; Sward, K; Hellstrand, P
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Mardjaneh Sadegh Karbalaei et al.
European journal of pharmacology, 689(1-3), 179-185 (2012-05-31)
Caveolae are membrane invaginations present in a variety of cell types. Formation of caveolae depends on caveolins and on the more recently discovered family of proteins known as the cavins. Genetic ablation of caveolin-1 was previously shown to give rise