Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
04-001
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JAK2, klon 8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Kinaza Janus 2, kinaza tyrozynowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E10.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
Opis ogólny
JAK2 (Janus Kinase 2) należy do wyłaniającej się rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych Janus, które regulują spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych Stat do JAK2 związanego z receptorem cytokin. JAK2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki Stat, które następnie dimeryzują i przemieszczają się do jądra i wiążą się z elementami CIS przed promotorami genów docelowych w celu regulacji transkrypcji. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia odpowiedzi prozapalnej indukowanej cytokinami stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje Jak2.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: 0,5-1 μg/ml tej partii użyto do wykrycia Jak2 w lizatach komórek L6.
Immunohistochemia (parafina):
Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w barwieniu immunohistochemicznym (parafinowym) z odzyskiwaniem eptiope: Human Cancer Array.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-JAK2, klon 8E10.2 wykrywa poziom JAK2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P).
Jakość
Routinely evaluated by western blot on L6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
130 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek L6
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pasquale Esposito et al.
Brain, behavior, & immunity - health, 26, 100543-100543 (2022-11-09)
Exposure to stressors during puberty can cause enduring effects on brain functioning and behaviours related to neurodegeneration. However, the mechanisms underlying these effects remain unclear. The gut microbiome is a complex and dynamic system that could serve as a possible
Virally infected and matured human dendritic cells activate natural killer cells via cooperative activity of plasma membrane-bound TNF and IL-15.
Vujanovic L, Szymkowski DE, Alber S, Watkins SC, Vujanovic NL, Butterfield LH
Blood null
Y Senis et al.
Molecular and cellular biology, 19(11), 7436-7446 (1999-10-19)
The fps/fes proto-oncogene encodes a cytoplasmic protein-tyrosine kinase that is functionally implicated in the survival and terminal differentiation of myeloid progenitors and in signaling from several members of the cytokine receptor superfamily. To gain further insight into the physiological function
Jochen B Geigl et al.
Nature protocols, 2(12), 3173-3184 (2007-12-15)
A comprehensive genomic analysis of single cells is instrumental for numerous applications in tumor genetics, clinical diagnostics and forensic analyses. Here, we provide a protocol for single-cell isolation and whole genome amplification, which includes the following stages: preparation of single-cell
E Korzus et al.
The Journal of biological chemistry, 272(2), 1188-1196 (1997-01-10)
Both astrocytes in the central nervous system and fibroblasts in somatic tissues are not only the major sources of extracellular matrix components but also of matrix metalloproteinases (MMPs), a family of enzymes directly involved in extracellular matrix breakdown. We have