ZRB1875
Anti-Cleaved Caspase-8 Antibody, clone 1K3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CASP-8, CASP8, EC: 3.4.22.61, FLICE, MACH, MCH5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1K3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Casp8(12370)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa treated with Staurosporin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cleaved Caspase-8 in lysates from overnight serum starved HeLa cells treated with Staurosporin (0.5 M; 6 h).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in lysates from NIH3T3 cells treated with Etoposide (100 nM; 2 h).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in Mouse brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1