Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1813
Sigma-Aldrich
Anti-G0S2 Antibody, clone 2C13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C13, monoclonal
recombinant monoclonal
opis
2C13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~11.32 kDa
observed mol wt ~8 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2C13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko przełączające G0/G1 2 (G0S2).
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane ludzkie białko przełączające G0/G1 2 (G0S2) znakowane GST/His.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki serca szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło G0S2 w lizacie tkanki serca szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło G0S2 w lizatach z ludzkiego serca, mysiego serca i komórek A7R5.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło G0S2 w skrawkach tkanki serca szczura.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała białko G0S2 z KD wynoszącym 2,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-G0S2, klon 2C13 10889, nr kat. ZRB1813, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na G0S2 i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko przełączające G0/G1 2 (UniProt: P27469; znane również jako G0/G1 switch regulatory protein 2, Putative lymphocyte G0/G1 switch gene, G0S2) jest kodowane przez gen G0S2 (Gene ID: 50486) u człowieka. G0S2 jest wysoce konserwatywnym białkiem mitochondrialnym, które ulega szerokiej ekspresji u kręgowców. Wysoką ekspresję G0S2 odnotowano w komórkach krwi obwodowej, mięśniach szkieletowych, sercu, wątrobie i nerkach. Jest to wielopłaszczyznowe białko, które bierze udział w proliferacji komórek, apoptozie, zapaleniu, metabolizmie i kancerogenezie. Gen G0S2 jest hipermetylowany w kilku ludzkich liniach komórkowych raka. Jego region promotorowy zawiera potencjalne miejsca wiązania dla AP1, AP2, AP3 i czynnika jądrowego aktywowanych komórek T (NFAT). Wykazano, że białko G0S2 zawiera dwie -helisy, które są oddzielone sekwencją hydrofobową z potencjałem do generowania skrętów i przyjmowania konformacji arkusza β. Posiada również kilka domniemanych miejsc fosforylacji dla kinazy białkowej C (PKC) i kinazy kazeinowej II. G0S2 może oddziaływać z Bcl2 i blokować tworzenie heterodimeru Bcl2-Bax w celu zablokowania apoptozy. W tkance tłuszczowej działa jako molekularny hamulec katabolizmu trójglicerydów. G0S2 jest głównym selektywnym inhibitorem lipazy triglicerydów tłuszczowych (AGTL) i jej aktywności hydrolazy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Heckmann, BL., et al. (2013). Biochim. Biophys. Acta. 1831(2); 276-281; Heckmann, BL., et al. (2016). PLoS ONE 11(6); e0156742).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)