Kluczowe dokumenty
SAB1407413
Sigma-Aldrich
Anti-G0S2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Przeciwciało G0S2, Przeciwciało G0S2 - Przeciwciało anty-G0S2 produkowane u myszy, RP1-28O10.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~11.44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G0S2(50486)
Immunogen
G0S2 (AAH09694, 1 a.a. ~ 103 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
METVQELIPLAKEMMAQKRKGKMVKLYVLGSVLALFGVVLGLMETVCSPFTAARRLRDQEAAVAELQAALERQALQKQALQEKGKQQDTVLGGRALSNRQHAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen E McGowan et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(8), L618-L631 (2014-08-26)
Signaling through platelet-derived growth factor receptor-α (PDGFRα) is required for alveolar septation and participates in alveolar regeneration after pneumonectomy. In both adipose tissue and skeletal muscle, bipotent pdgfrα-expressing progenitors expressing delta-like ligand-1 or sex-determining region Y box 9 (Sox9) may