Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1793
Sigma-Aldrich
Anti-Menin/MEN1 Antibody, clone 1D2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D2, recombinant monoclonal
opis
1D2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 68.02 kDa
observed mol wt ~68 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, feline, canine, bovine, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEN1(4221)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa meninę. Celuje w epitop w obrębie 26 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 26 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej meniny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło Menin/MEN1 w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło Menin/MEN1 w lizatach komórek HT29, HEK293, Jurkat i L6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Menin/MEN1 w ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Menin/MEN1 w komórkach HEK293.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Menin z KD wynoszącym 7,0 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Menin (UniProt: O00255) jest kodowany przez gen MEN1 (znany również jako SCG2) (Gene ID: 4221) u człowieka. Menin ulega wszechobecnej ekspresji, ale jego funkcja jest specyficzna dla tkanki, czasami wykazując przeciwstawne role między różnymi narządami. Jest głównie zlokalizowana w jądrze, ale mniejsze ilości mogą być obecne w cytoplazmie i błonie komórkowej. Jego sekwencje lokalizacji jądrowej znajdują się w jego regionie C-końcowym i mogą bezpośrednio oddziaływać z DNA w sposób niezależny od sekwencji. Chociaż Menin działa jako supresor nowotworów w narządach endokrynnych, jest wymagany do transformacji białaczkowej w modelach mysich. Jest niezbędnym składnikiem kompleksu metylotransferazy histonowej MLL/SET1 (HMT), kompleksu, który specyficznie metyluje lizynę 4 histonu H3 (H3K4). Działa również jako regulator transkrypcji. Struktura krystaliczna Menin wygląda jak zakrzywiona lewa ręka, w której domena N-końcowa jest reprezentowana przez długą β-spinkę do włosów, domenę podobną do transglutaminazy, która przypomina kciuk, środkowy region przyjmuje kształt dłoni, a C-końcowy przypomina zakrzywione palce. Region dłoniowy tworzy głęboką kieszeń zajmowaną przez konserwowany peptyd MLL1. Wykazano również, że menina wiąże się z promotorem TERT i hamuje ekspresję telomerazy. Odgrywa również rolę w hamowaniu proliferacji komórek za pośrednictwem TGF-β1, prawdopodobnie poprzez regulację aktywności transkrypcyjnej SMAD3. Mutacje w genie MEN1 zostały powiązane z rodzinną mnogą gruczolakowatością wewnątrzwydzielniczą typu 1, która charakteryzuje się nowotworami przytarczyc, tkanki endokrynnej przewodu pokarmowego, przedniego płata przysadki mózgowej i innych tkanek. Mutacje inaktywujące MEN1 są odpowiedzialne za nadczynność przytarczyc i wynikającą z niej pierwotną nadczynność przytarczyc. Pierwotna nadczynność przytarczyc może występować w izolacji lub w połączeniu z mnogimi nowotworami endokrynologicznymi. Opisano trzy izoformy Menin, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Matkar, S., et al. (2013). Trends Biochem. Sci. 38(8); 394-402; Siradanahalli, C., et al. (1998). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 95(4); 1630-1634).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)