Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB5702353
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SMMHC/MYH11, klon 0O4O4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AAT4, FAA4, SMHC, SMMHC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0O4O4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:8100
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DSTATQQELRAKREQEVTVLKKALDEETRSHEAQVQEMRQKHAQAVEELTEQLEQFKRAKANLDKNKQTLEKENADLAGELRVLGQAKQEVEHKKKKLEAQVQELQSKCSDGERARAELNDKVHKLQNEVESVTGMLNEAEGKAIKLAKDVASL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH11(4629)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest miozyną mięśni gładkich należącą do rodziny łańcuchów ciężkich miozyny. Produkt genu jest podjednostką heksamerycznego białka, które składa się z dwóch podjednostek łańcucha ciężkiego i dwóch par nieidentycznych podjednostek łańcucha lekkiego. Funkcjonuje jako główne białko kurczliwe, przekształcając energię chemiczną w energię mechaniczną poprzez hydrolizę ATP. Gen kodujący ludzki ortolog szczurzego NUDE1 jest transkrybowany z odwrotnej nici tego genu, a jego koniec 3' pokrywa się z końcem tego ostatniego. Perycentryczna inwersja chromosomu 16 [inv(16)(p13q22)] wytwarza chimeryczny transkrypt, który koduje białko składające się z pierwszych 165 reszt z końca N czynnika wiążącego rdzeń beta w fuzji z C-końcową częścią ciężkiego łańcucha miozyny mięśni gładkich. Ta rearanżacja chromosomalna jest związana z ostrą białaczką szpikową podtypu M4Eo. Alternatywny splicing generuje izoformy, które są różnie wyrażane, a ich proporcje zmieniają się podczas dojrzewania komórek mięśniowych. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1160-1313 ludzkiego SMMHC/MYH11 (NP_002465.1).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)