Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1718
Sigma-Aldrich
Anti-p-ZAP-70 (Tyr493) Antibody, clone 1F10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko związane z łańcuchem zeta o masie 70 kDa, EC:2.7.10.2, Kinaza tyrozynowa związana z Syk, Kinaza tyrozynowo-białkowa ZAP-70
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 69.87 kDa
observed mol wt ~75 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ZAP70(7535)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę tyrozynowo-białkową ZAP-70 fosforylowaną na tyrozynie 493.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym fosfotyrozynę 493 z C-końcowego regionu ludzkiego Zap-70.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórkowych z komórek C2C12 traktowanych pervanadatem.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:25 000 tego przeciwciała wykryło Phospho-Zap-70 (Tyr 493) w lizacie z komórek C2C12 traktowanych 5 mM Pervanadate, ale nie w lizacie z nietraktowanych komórek.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Phospho-Zap-70 (Tyr493) w komórkach Jurkat traktowanych nadtlenkiem wodoru (10 mM; 3 min.).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło Phospho-Zap-70 (Tyr493) w milionie komórek Jurkat traktowanych nadtlenkiem wodoru (10 mM).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza tyrozynowo-białkowa ZAP-70 (UniProt: P43403; znana również jako EC:2.7.10.2, 70 kDa zeta-chain associated protein, Syk-related tyrosine kinase) jest kodowana przez gen ZAP70 (znany również jako SRK) (Gene ID: 7535) u człowieka. ZAP-70 jest kinazą tyrozynową, która ulega ekspresji w limfocytach T i komórkach NK i odgrywa istotną rolę w regulacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Jej ekspresję obserwuje się również we wczesnych tymocytach i komórkach pro/pre-B. Bierze udział w regulacji ruchliwości, adhezji i ekspresji cytokin dojrzałych limfocytów T i rozwoju tymocytów. W spokojnych limfocytach T jest cytoplazmatyczny, a po aktywacji TCR jest rekrutowany do błony plazmatycznej poprzez interakcję z CD247/CD3Z. ZAP-70 zawiera dwie tandemowe domeny SH2 (aa 10-102 i 163-254), które wiążą się z podwójnie fosforylowanym motywem aktywacji opartym na tyrozynie (ITAM) CD247/CD3Z i niekanonicznym fosforylowanym motywem aktywacji opartym na tyrozynie (TAM) Ras Homolog Family Member H (RHOH). Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 338-600. Ma region międzydomenowy B (aa 255-337), zlokalizowany między drugim SH2 a domeną kinazy, zawiera 3 reszty tyrozynowe (Tyr-292, 315, 319), które są fosforylowane po aktywacji TCR. Fosforylacja Tyr-315 i Tyr-319 jest niezbędna dla pozytywnej funkcji ZAP70 w aktywacji limfocytów T, podczas gdy Tyr-292 odgrywa negatywną rolę regulacyjną. W domenie kinazy białkowej wykazano również, że Tyr-492 i Tyr-493 są fosforylowane po indukcji TCR. Tutaj Tyr-492 odgrywa negatywną rolę regulacyjną, a Tyr-493 odgrywa pozytywną rolę i może być defosforylowany przez białkową fosfatazę tyrozynową niereceptorową typu 22 (PTN22). Wysoka ekspresja ZAP-70 została odnotowana w podgrupie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i odzwierciedla niekorzystny wynik kliniczny. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chen, J., et al.(2020). Front. Oncol. 10; 595832; Fischer, A., et al. (2010). Semin. Immunopathol. 32(2); 107-116; Chan, AC., et al. (1992). Cell. 71(4); 649-662).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)