ZRB1568
Anti-Phospho-IRF-3-(Ser396) Antibody, clone 2M20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik regulacyjny interferonu 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2M20, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.22 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey, horse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer396)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa przez noc głodzonych surowicą i traktowanych kalikuliną A i kwasem okadaikowym.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło IRF-3 fosforylowany na serynie 396 w lizatach z komórek HeLa przez noc głodzonych surowicą i traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM).
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała fosforylowane peptydy IRF3-Ser396 z KD wynoszącym 4,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza testu hamowania peptydów: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa traktowanych kalikuliną A i kwasem okadaikowym zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosforylowanym peptydem IRF3-Ser396.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IRF-3 w wycinkach tkanki ludzkiego raka okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)