Kluczowe dokumenty
SAB5701836
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRF3-S386
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer386)
informacje o genach
human ... IRF3(3661)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). Kodowane białko występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych przez interferony. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2011].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S386 ludzkiego IRF3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)