Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701546
Sigma-Aldrich
Anti-ACADM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACADM(34)
Opis ogólny
Gen ten koduje dehydrogenazę acylo-koenzymu A specyficzną dla średnich łańcuchów (od C4 do C12). Ten homotetramerowy enzym katalizuje początkowy etap mitochondrialnego szlaku beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Defekty tego genu powodują niedobór dehydrogenazy średniołańcuchowego acylo-CoA, chorobę charakteryzującą się dysfunkcją wątroby, hipoglikemią na czczo i encefalopatią, która może prowadzić do śmierci niemowlęcia. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ACADM
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)