Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1275
Sigma-Aldrich
Anti-CD81 Antibody, clone 1C23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C23, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~25.81 kDa
observed mol wt ~19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C23 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa CD81. Jego celem jest epitop w obrębie 23 aminokwasów od pierwszej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z pierwszej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego CD81.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki ludzkiego jądra.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD81 w lizacie tkanki ludzkiego jądra.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD81 w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptydy CD81 z KD wynoszącym 9,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył CD81 w milionie komórek MOLT4.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-CD81, klon 1C23 10889, nr kat. ZRB1275, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa CD81 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Antygen CD81 (UniProt: P60033; znany również jako 26 kDa białko powierzchni komórki TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, CD81) jest kodowany przez gen CD81 (znany również jako TAPA1, TSPAN28) (Gene ID: 975) u człowieka. TAPA-1 jest nieglikozylowanym, homodimerycznym, wieloprzebiegowym białkiem błonowym z rodziny tetraspanin (TM4SF). Ulega ekspresji w szerokim zakresie komórek, w tym w liniach komórkowych nowotworów hematolimfoidalnych, neuroektodermalnych i mezenchymalnych, i według doniesień odgrywa rolę w regulacji wzrostu komórek chłoniaka. Zawiera cztery domeny transbłonowe, dwie pętle zewnątrzkomórkowe oraz krótkie końce aminowe i karboksylowe, które są wewnątrzkomórkowe. Wykazano, że TAPA-1 wpływa na adhezję komórek, morfologię, aktywację, proliferację i różnicowanie komórek B, T i innych. Na komórkach B jest częścią kompleksu obejmującego CD21, CD19 i Leu13, a kompleks ten zmniejsza próg aktywacji komórek B poprzez receptor komórek B poprzez łączenie rozpoznawania swoistego antygenu i rozpoznawania dopełniacza za pośrednictwem CD21. Na limfocytach T wykazano, że wiąże się z CD4 i CD8 i zapewnia sygnał kostymulujący z CD3. Stwierdzono również, że działa jako receptor dla wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w hepatocytach. Mutacje w genie CD81 powodują powszechny zmienny niedobór odporności 6 (CVID6), który charakteryzuje się niedoborem przeciwciał, hipogammaglobulinemią, nawracającymi infekcjami bakteryjnymi i niezdolnością do wytworzenia odpowiedzi przeciwciał na antygen. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Levy S., et al. (1998). Annu. Rev. Immunol.16; 89-109; Oren, R., et al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8); 4007-15).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)