Kluczowe dokumenty
WH0000975M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD81 antigen (target of antiproliferative antibody 1), Anti-S5.7, Anti-TAPA1, Anti-TSPAN28
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD81(975)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. To kodowane białko jest glikoproteiną powierzchniową komórek, o której wiadomo, że kompleksuje się z integrynami. Wydaje się, że białko to promuje fuzję komórek mięśniowych i wspiera utrzymanie miotuby. Może być również zaangażowane w transdukcję sygnału. Gen ten jest zlokalizowany w regionie genów supresorowych nowotworów, a zatem jest genem kandydującym dla nowotworów złośliwych. (dostarczony przez RefSeq)
Klaster różnicowania 81 (CD81), znany również jako cel przeciwciała antyproliferacyjnego 1 (TAPA-1), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5. Kodowane białko należy do rodziny tetraspanin i ulega ekspresji głównie na powierzchni oocytów. CD81 charakteryzuje się pięcioma dużymi segmentami helikalnymi.
Immunogen
CD81 (AAH02978, 25 a.a. ~ 127 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GGVILGVALWLRHDPQTTNLLYLELGDKPAPNTFYVGIYILIAVGAVMMFVGFLGCYGAIQESQCLLGTFFTCLVILFACEVAAGIWGFVNKDQIAKDVKQFY
Działania biochem./fizjol.
Klaster różnicowania 81 (CD81) odgrywa rolę w organizacji błon, interakcjach komórka-komórka, fuzji komórkowej i transporcie białek. Jest również zaangażowany w grupowanie receptorów i sygnalizację. CD81 działa jako domniemany receptor dla wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) i ułatwia zależne od glikoproteiny HCV wejście wirusa do komórki. Podwyższoną ekspresję genu zaobserwowano w różnych typach nowotworów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD81 (TAPA-1): A MOLECULE INVOLVED IN SIGNAL TRANSDUCTION AND CELL ADHESION IN THE IMMUNE SYSTEM
Levy S
Annual Review of Immunology, 16, 89-109 (1998)
CD81 Is Required for Hepatitis C Virus Glycoprotein-Mediated Viral Infection
Zhang J
Journal of Virology, 78, 1448-1455 (2004)
A role for CD81 and hepatitis C virus in hepatoma mobility.
Brimacombe CL
Viruses, 6, 1454-1472 (2014)
CD81 as a tumor target.
Vences-Catalan F
Biochemical Society Transactions, 45, 531-535 (2017)
Oligomerization of the Tetraspanin CD81 via the Flexibility of Its ?-Loop.
Schmidt TH
Biophysical Journal, 110, 2463-2474 (2016)