Kluczowe dokumenty
SAB4700936
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
Synonim(y):
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
M38, monoclonal
application:
FACS
reaktywność gatunkowa:
rabbit, cat, human
metody:
flow cytometry: 4 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, cat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
NM_004356.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD81(975)
Opis ogólny
The antibody M38 reacts with CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
Immunogen
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)