Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1903
Sigma-Aldrich
Anti-CD9 Antibody, clone 2K2-k ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen 5H9, Antygen CD9, Antygen leukocytarny MIC3, Białko genu 2 hamującego wzrost komórek, Białko związane z ruchliwością, MRP-1, Tetraspanina-29, Tspan-29, p24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2K2-k, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2K2-k to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa CD9. Jego celem jest epitop w obrębie 24 aminokwasów od drugiej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z drugiej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego CD9.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym fragmentem ludzkiego CD9.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany fragment ludzkiego CD9 pochodzący z komórek jajnika chomika chińskiego (CHO).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD9 w lizacie komórek THP-1.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD9 w komórkach HCT116.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD9 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd CD9 z KD 3,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna: Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowany ludzki CD9.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył CD9 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen CD9 (UniProt: P21926; znany również jako antygen 5H9; białko genu 2 hamującego wzrost komórek; antygen leukocytarny MIC3; białko związane z ruchem; MRP-1; tetraspanina-29; Tspan-29; p24) jest kodowany przez gen CD9 (znany również jako MIC3, TSPAN29; IG2) (Gene ID: 928) u człowieka. CD9 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z rodziny tetraspanin (TM4SF) z trzema domenami cytoplazmatycznymi, czterema domenami transbłonowymi i dwiema domenami zewnątrzkomórkowymi. Tworzy zarówno homodimery połączone disiarczkiem, jak i wyższe homooligomery i heterooligomery z innymi członkami rodziny tetraspanin. Ulega ekspresji w różnych komórkach krwiotwórczych i nabłonkowych oraz wykazuje silną ekspresję w płytkach krwi, gdzie pośredniczy w aktywacji i agregacji płytek krwi po związaniu z przeciwciałami monoklonalnymi. W niestymulowanych płytkach krwi jest palmitoilowany na niskim, podstawowym poziomie, który wzrasta, gdy płytki krwi są aktywowane przez trombinę. W makrofagach wykazano, że wiąże się z CD81 oraz integrynami β1 i β2 i zapobiega fuzji makrofagów w wielojądrzaste komórki olbrzymie, które specjalizują się w przyjmowaniu dużych cząstek opsonizowanych dopełniaczem. Na powierzchni komórek oocytów odgrywa rolę 3201 w fuzji plemnika z komórką jajową, prawdopodobnie poprzez organizowanie kompleksów wielobiałkowych i morfologii błony wymaganej do fuzji. CD9 jest również zaangażowany w adhezję komórek, ruchliwość komórek i przerzuty nowotworowe, a jego obniżona regulacja koreluje ze zmniejszonym wzrostem komórek nowotworowych. Może hamować tworzenie przerzutów poprzez hamowanie ruchliwości, w której pośredniczy integryna. Niższa ekspresja CD9 jest związana ze słabszą adhezją matrycy i rozproszonym wzrostem komórek nowotworowych in vitro. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Takeda, Y., et al. (2003). J. Cell Biol. 161(5); 945-956; Ikeyama, S., et al. (1993). J. 6740. Med. 177(5); 1231-1237).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
KEY is a registered trademark of Hanna Instruments
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)