Merck
Wszystkie zdjęcia(21)
Kluczowe dokumenty
ZRB1240
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT-4 Antibody, clone 1M13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1M13, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~54.79 kDa
observed mol wt ~53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1M13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa transporter glukozy typu 4. Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego transportera glukozy typu 4 (GLUT-4).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło GLUT-4 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-4 w lizatach komórek NIH3T3, HepG2 i L6.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-4 w komórkach HeLa, A431, HepG2 i NIH 3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-4 w wycinkach tkanki ludzkiego serca.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-4 w milionie komórek HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-GLUT-4; rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne, które jest specyficznie ukierunkowane na GLUT-4 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Rodzina nośników substancji 2, ułatwiony transporter glukozy, członek 4 (UniProt: P14672; znany również jako transporter glukozy typu 4, reagujący na insulinę, GLUT-4) jest kodowany przez gen SLC2A4 (znany również jako GLUT4) (Gene ID: 6517) u człowieka. Transport glukozy w komórkach ssaków zależy od białek nośnikowych związanych z błoną. Komórki ssaków posiadają dwa rodzaje transporterów glukozy (a) ko-transporter Na+-glukozy i (b) ułatwiający transporter glukozy. Współtransporter Na+-glukozy transportuje glukozę wbrew gradientowi stężeń poprzez sprzężenie jej wychwytu z wychwytem Na+. Ulega on znacznej ekspresji w komórkach nabłonkowych jelita cienkiego i nerek. Ułatwiające transportery glukozy z rodziny GLUT przyspieszają transport glukozy w dół jej gradientu stężeń poprzez ułatwioną dyfuzję. Członkowie rodziny GLUT ulegają ekspresji w sposób specyficzny dla tkanek i komórek oraz wykazują różne właściwości kinetyczne i regulacyjne, które odzwierciedlają ich specyficzne role funkcjonalne. GLUT4 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z 6 domenami zewnątrzkomórkowymi, 12 domenami transbłonowymi i 7 domenami cytoplazmatycznymi. Ulega ekspresji w tkankach wrażliwych na insulinę, takich jak mięśnie i tkanka tłuszczowa, a jego poziom zmienia się w odpowiedzi na insulinę. Odpowiada za zwiększone utylizowanie glukozy w tych tkankach w stanie poposiłkowym i jest niezbędna w homeostazie glukozy w całym organizmie. W przypadku braku insuliny jest ona skutecznie zatrzymywana wewnątrzkomórkowo w przedziałach magazynowych w komórkach mięśniowych i tłuszczowych. Jednak po stymulacji insuliną ulega translokacji z tych przedziałów na powierzchnię komórki, gdzie transportuje glukozę z zewnątrzkomórkowego środowiska do komórki. GLUT-4 zawiera motyw internalizacji dileucyny (aa 489-490), który jest krytyczny dla jego sekwestracji wewnątrzkomórkowej. Wiadomo, że mutacje w genie SLC2A4 powodują cukrzycę insulinoniezależną, wieloczynnikowe zaburzenie homeostazy glukozy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)