ZRB1024
Anti-FKBP52 Antibody, clone 4H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
51 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP-52, FKBP51, FKBP59, HBI, HSP-binding immunophilin, Immunophilin FKBP52, PPIase FKBP4, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, Rotamase, p59
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H21, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 51.81 kDa
observed mol wt ~52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP4(2288)
Opis ogólny
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FKBP52 in A431 and HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FKBP52 in human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)