Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZMS1123
Sigma-Aldrich
Anti-WHSC1/NSD2 Antibody, clone 29D1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
N-metylotransferaza histonowo-lizynowa NSD2; EC:2.1.1.357; białko zawierające domenę SET szpiczaka mnogiego; MMSET; białko zawierające domenę SET jądrowego 2; białko trithorax-5; kandydat na zespół Wolfa-Hirschhorna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
29D1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 152.26 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSD2(7468)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 29D1 to rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa WHSC1/NSD2.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu WHSC1/NSD2
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło WHSC1/NSD2 w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło WHSC1/NSD2 w lizatach komórek NIH3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło WHSC1/NSD2 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło WHSC1/NSD2 w komórkach HeLa i NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
N-metylotransferaza histon-lizyna NSD2 (UniProt: O96028; znana również jako EC:2.1.1.357, Multiple myeloma SET domain-containing protein, MMSET, Nuclear SET domain-containing protein 2, Protein trithorax-5, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate, WHSC1) jest kodowana przez gen NSD2 (znany również jako KIAA1090, MMSET, TRX5, WHSC1) (Gene ID: 7468) u człowieka. WHSC1 jest metylotransferazą histonową, która metyluje histon H3 w lizynie 36 i bierze udział w regulacji transkrypcji genów podczas różnych procesów biologicznych. Ulega szerokiej ekspresji, a jej wyższą ekspresję obserwuje się w grasicy i jądrach. Stwierdzono, że specyficznie dimetyluje nukleosomalny histon H3 przy lizynie 36 (H3K36me2) i może monometylować nukleosomalny histon H3 przy lizynie 36 (H3K36me) in vitro. W regionach euchromatycznych w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC) wykazano, że trimetyluje lizynę 36 (H3K36me3). W ESC wiąże się z rozwojowymi czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak SALL1, poprzez palce cynkowe typu PHD i hamuje niewłaściwą transkrypcję genów, w której pośredniczy deacetylacja histonów. WHSC1 odgrywa istotną rolę w adipogenezie, regulując ekspresję genów zaangażowanych w różnicowanie pre-adipocytów. Wykazano, że aberracja chromosomalna obejmująca NSD2 powoduje szpiczaka mnogiego. Nadekspresja WHSC1 jest zgłaszana w różnych komórkach nowotworowych, a jego knockdown zmniejsza proliferację w komórkach nowotworowych przynajmniej częściowo poprzez utratę poziomów H3K36me2. Opisano siedem różnych izoform WHSC1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Tanaka, H., et al. (2020). Aging Cell. 19(7); e13173; Zhuang, L., et al. (2018). Nat. Commun. 9(1); 1796; Kuo, AJ., et al. (2011). Mol. Cell. 44(4); 609-620; Morango, J., et al. (2008). Blood. 111(6); 3145-3254).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)