Kluczowe dokumenty
Z763969
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.35
opis
holds 12 position PCR strips
Właściwości
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
metody
centrifugation: suitable
szer. × dł. × wys.
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
masa
2.2 lb
Opis ogólny
Nowa miniwirówka StripSpin 12 firmy Benchmark jest jedyną miniwirówką zaprojektowaną do wirowania 12-pozycyjnych pasków PCR. Dzięki stałej prędkości obrotowej, która wynosi 2000 x g, wirówka ta jest idealna do szybkiego wirowania.
Wystarczy zamknąć pokrywę, aby urządzenie szybko przyspieszyło do 5500 obr. Po otwarciu pokrywy rotor szybko zwalnia w celu wyjęcia próbek.
Pojemność:
  • 4 x 12-pozycyjne paski PCR
  • 4 x 8-pozycyjne paski PCR
  • 48 x 0,2 mL probówek PCR
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)