Kluczowe dokumenty
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonim(y):
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1008-A5-8
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Opis ogólny
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)