Kluczowe dokumenty
Z756555
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
fluorescent blue
Synonim(y):
Stojaki na probówki PCR, stojak na probówki PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiały
fluorescent blue
polypropylene
Właściwości
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18845-0013
metody
PCR: suitable
dł. × szer. × wys.
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
Opis ogólny
Ten kompaktowy, dwustronny stojak z polipropylenu, idealny do użytku stacjonarnego lub przechowywania w zamrażarce, mieści cienkościenne probówki PCR o pojemności 0,2 ml po jednej stronie, podczas gdy po przeciwnej stronie znajdują się probówki mikrowirówkowe o pojemności od 1,5 ml do 2,0 ml. 80 dołków po każdej stronie utrzymuje probówki w pozycji pionowej w układzie 5 x 16 i jest ponumerowanych w celu łatwej identyfikacji próbek.
  • Kolor stojaka pomaga w organizacji próbek i szybkiej identyfikacji wizualnej.
  • Formowane uchwyty zapewniają pewny chwyt podczas transportu
  • Matowy panel boczny akceptuje taśmę lub bezpośrednie etykietowanie
  • Możliwość przechowywania w zamrażarce w temperaturze do -80°C (-112°F)
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (250°F)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)