Z756512
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
orange
Synonim(y):
PCR tube racks, rack PCR tubes, tube racks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
orange
polypropylene
Właściwości
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18845-0005
metody
PCR: suitable
dł. × szer. × wys.
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
Opis ogólny
- Rack color assists in sample organization and quick visual identification
- Molded in handles provide a secure grip for transport
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)