Z756504
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
green
Synonim(y):
Stojaki na probówki PCR, stojak na probówki PCR
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green
polypropylene
Właściwości
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18845-0004
metody
PCR: suitable
dł. × szer. × wys.
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
Opis ogólny
- Kolor stojaka pomaga w organizacji próbek i szybkiej identyfikacji wizualnej.
- Formowane uchwyty zapewniają pewny chwyt podczas transportu
- Matowy panel boczny akceptuje taśmę lub bezpośrednie etykietowanie
- Możliwość przechowywania w zamrażarce w temperaturze do -80°C (-112°F)
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (250°F)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)