Kluczowe dokumenty
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiały
blue Nylon
Właściwości
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
pack of 4 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120243
metody
PCR: suitable
dołek śr.
11.1 mm
Cechy i korzyści
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)