Kluczowe dokumenty
Z334421
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
red
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
red
Właściwości
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
producent / nazwa handlowa
BRAND 4341052
Parametry
−20-+90 °C temperature
dł. × szer. × wys.
265 mm × 126 mm × 38 mm
probówka śr.
11 mm
Opis ogólny
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
Inne uwagi
BR4341052 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2