Kluczowe dokumenty
Z744238
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1 ea
Synonim(y):
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-850-Q
pojemność
150 mL
Opis ogólny
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Cechy i korzyści
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
Informacje prawne
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)